C6368
β-cryptoxanthin
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
Caricaxanthin, Hydroxy-β-carotene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
faint red to very dark red
Pf
169-170 °C
Solubilité
chloroform: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-21,23-26,36,41H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-/m1/s1
Clé InChI
DMASLKHVQRHNES-FKKUPVFPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable