The E/Z prefix in the product name stands for Entgegen (opposite side) and Zusammen (same side) or Trans and Cis, respectively. This product consists of two isomers. The ratio of each has not been determined.
78903
(E/Z)-Phytoene
mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
961,00 €
About This Item
961,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
Clé InChI
YVLPJIGOMTXXLP-KEKOKYSKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
異性体の数と、それぞれの比率が知りたいです。