L3169
LP 12 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-(2-Diphenyl)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-1- piperazinehexanamide hydrochloride
195,00 €
About This Item
195,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
H2O: 6 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.Cl.O=C(CCCCCN1CCN(CC1)c2ccccc2-c3ccccc3)NC4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C32H39N3O.ClH.H2O/c36-32(33-30-18-11-15-26-14-6-7-16-28(26)30)20-5-2-10-21-34-22-24-35(25-23-34)31-19-9-8-17-29(31)27-12-3-1-4-13-27;;/h1,3-4,6-9,12-14,16-17,19,30H,2,5,10-11,15,18,20-25H2,(H,33,36);1H;1H2
Clé InChI
VOKWUIAIZYWMDR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable