C6295
Cell Freezing Medium-DMSO Serum free 1x
sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
cryopreservation medium
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.