Principaux documents
C6158
Sigma-Aldrich
Violet cristallisé
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
Synonyme(s) :
Chlorure d’hexaméthylpararosaniline, Violet 3 de base, Violet de gentiane, Violet de méthyle 10B
50 G
107,00 €
100 G
186,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
107,00 €
100 G
186,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C25H30N3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.98
Numéro C.I. (Colour Index):
42555
Beilstein:
3580948
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Violet cristallisé, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% anhydrous basis
Forme
powder
Perte
≤7.5% loss on drying
Couleur
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 g/L at 27 °C
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Absorption
passes test
Adéquation
passes test for sensitivity as indicator
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Mode d’action
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Le violet cristallisé a été utilisé pour déterminer la viabilité cellulaire.[1] Il a servi à marquer les cellules pour quantifier la migration cellulaire.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Le violet cristallisé peut être utilisé pour visualiser l′ADN dans des gels d′agarose. Le colorant est uniquement utilisé en présence de concentrations élevées d′ADN.[3] Le violet cristallisé a également été utilisé pour colorer les bactéries à l′aide de la technique de coloration de Gram.[4] Il a également été utilisé pour marquer les chromosomes de plantes.[5] Le violet cristallisé facilite la mesure colorimétrique pour déterminer la viabilité cellulaire.[6]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Downregulation of survivin expression exerts antitumoral effects on mouse breast cancer cells in vitro and in vivo.
Ma WH, et al.
Oncology Letters, 11, 159-159 (2016)
Plant Chromosomes (1999)
The activation of c-Jun NH2-terminal kinase is required for dihydroartemisinin-induced autophagy in pancreatic cancer cells.
Jia G, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33, 8-8 (2014)
Carson S and Robertson D
Manipulation and Expression of Recombinant DNA (2005)
A combined assay of cell viability and in vitro cytotoxicity with a highly water-soluble tetrazolium salt, neutral red and crystal violet.
Ishiyama M, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 19, 1518-1518 (1996)
Questions
  1. can we make the solution just by dissolving in water?
    1 answer
    1. Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.