C5743
Cilastatin sodium salt
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cilastatin sodium
About This Item
Produits recommandés
product name
Cilastatin sodium salt, ≥98% (HPLC)
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Clé InChI
QXPBTTUOVWMPJN-QBNHLFMHSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable