1392454
USP
Méropénème trihydraté
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(diméthylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-1-méthylcarbapén-2-èm-3-carboxylique trihydraté
469,00 €
About This Item
469,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meropenem
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Clé InChI
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable