Principaux documents
C5416
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Semi-micro without stopper
Synonyme(s) :
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
100 EA
44,10 €
44,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 EA
44,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
44,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
polystyrene
Paramètres
340-800 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Volume de la chambre
≥1 mL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2