Principaux documents
C5236
Sigma-Aldrich
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
25 ML
87,50 €
100 ML
445,00 €
87,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 ML
87,50 €
100 ML
445,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116134
Nomenclature NACRES :
NA.56
87,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Température de stockage
room temp
Application
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Informations légales
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable