Principaux documents
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
8414700050
54,40 €
250 G
164,00 €
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8414700050
54,40 €
250 G
164,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9N3O2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-306-6
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
296-297 °C (decomposition)
Solubilité
17 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC(=O)O)(C)\C(=N\[H])\N.O
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
Clé InChI
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1