Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
C4418
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
Synonyme(s) :
3-Sulfinoalanine
100 MG
180,00 €
250 MG
285,00 €
500 MG
491,00 €
1 G
864,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
180,00 €
250 MG
285,00 €
500 MG
491,00 €
1 G
864,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7NO4S · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate has been used in the fluorescence measurement of cysteine oxidation.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Cysteinesulfinic acid (CSA), also called 3-sulfinoalanine is synthesized by the conversion of sulfur to sulfinic acid in cysteine by the enzyme cysteine dioxygenase (CDO).[2][3] CSA is a putative excitatory amino acid (EAA) with neurotransmitter functionality. It also regulates cardiovascular functions.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Oxidation of hypotaurine and cysteine sulphinic acid by peroxynitrite
Fontana M, et al.
The Biochemical Journal, 389(1), 233-240 (2005)
Cysteine sulphinate (CSA) as an excitatory amino acid transmitter candidate in the mammalian central nervous system.
R Griffiths
Progress in neurobiology, 35(4), 313-323 (1990-01-01)
Cardiovascular actions of L-cysteine and L-cysteine sulfinic acid in the nucleus tractus solitarius of the rat
Takemoto Y
Amino Acids, 46(7), 1707-1713 (2014)
Cysteine dioxygenase: a robust system for regulation of cellular cysteine levels
Stipanuk MH, et al.
Amino Acids, 37(1), 55-55 (2009)
N-acetyl cysteine functions as a fast-acting antioxidant by triggering intracellular H2S and sulfane sulfur production
Ezericna D, et al.
Cell Chemical Biology, 25(4), 447-459 (2018)