Principaux documents
C4317
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene
Synonyme(s) :
carboys, nalgene carboys
1 EA
371,00 €
371,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
371,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
371,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2210-0130
H × Diam.
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
Capacité nominale
50 L (13 gal)
Catégories apparentées
Description générale
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Questions
  1. Hi Please could you let me know if this product C4317-1EA is autoclavable please? Kind Regards Carla
    1 answer
    1. This product is not autoclavable.