Principaux documents
345788
Sigma-Aldrich
β-Galactosidase, E. coli
Synonyme(s) :
β-Galactosidase, E. coli, β-D-Galactoside galactohydrolase
5 MG
229,00 €
229,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025Détails
Changer de vue
5 MG
229,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
229,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025Détails
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Description
RTECS - LW5840000
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥600 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 2%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native E. coli β-galactosidase. Inducible enzyme not found in eukaryotic cells that is used as a reporter gene. Used to assess efficiency of transfection. Also used in ELISA and immunocytochemical techniques. Histochemical substrates include X-Gal (Cat. No. 203782).
Conditionnement
Yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of p-nitrophenyl-β-galactoside per min at 37°C.
Autres remarques
Zeleny, R., et al. 1997. Anal. Biochem.246, 96.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable