Documents
C2728
Supelco
Mini-colonnes
capacity 2.4 mL, Overall H 1.5 in.
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
high-density polyethylene filter
molded polypropylene
Technique(s)
LPLC: suitable
H totale
1.5 in.
Capacité
2.4 mL
Dimension de pores
45-90 μm pore size
Description générale
Jetables
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1