Principaux documents
C2242
Supelco
Chemichrome Western Control
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Description
Colored Molecular Weight Markers
Température de stockage
−20°C
Application
Chemichrome™ Western Control is an ideal molecular weight marker and positive control for researchers performing electrophoresis and subsequent Western blotting. Similar to Colorburst™, Chemichrome contains an additional band of mouse IgG. During electrophoresis, brightly colored protein bands serve as positive controls for protein migration. During blotting, the same brightly colored bands indicate that the transfer is complete. After incubation with mouse primary and secondary antibodies, the band of mouse IgG serves as a positive control using either colorimetric or chemiluminescent substrates. Chemichrome is supplied in vials containing 200 μl of ready-to-use solution.
Caractéristiques et avantages
  • Confirms that a membrane transfer is complete
  • Confirms successful Western Blotting Conditions
  • Compatible with many peroxidase and phosphatase substrates, including TMB and ECL®.
·
Informations légales
Chemichrome is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :