C2205
Cholesteryl (pyren-1-yl)hexanoate
≥98%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-(6-[1-pyrene])hexanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-(6-[1-pyrene])hexanoate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCc5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C49H64O2/c1-32(2)11-9-12-33(3)42-25-26-43-41-24-22-38-31-39(27-29-48(38,4)44(41)28-30-49(42,43)5)51-45(50)16-8-6-7-13-34-17-18-37-20-19-35-14-10-15-36-21-23-40(34)47(37)46(35)36/h10,14-15,17-23,32-33,39,41-44H,6-9,11-13,16,24-31H2,1-5H3/t33-,39+,41+,42-,43+,44+,48+,49-/m1/s1
Clé InChI
YRAVQIYIXJZCDI-JOMFGNKPSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable