C1610
1-(4-Chlorobenzyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid
>98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>98% (HPLC)
Forme
powder
Pf
185-187 °C
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
COc1ccc2n(Cc3ccc(Cl)cc3)c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C19H18ClNO3/c1-12-16(10-19(22)23)17-9-15(24-2)7-8-18(17)21(12)11-13-3-5-14(20)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,22,23)
Clé InChI
ZCEPWIDYPWMCOY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC1(4363)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.