C1605
Z-Val-Asp(O-Me)-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
powder, ≥95%
Synonyme(s) :
Z-VDVAD-FMK
571,00 €
About This Item
571,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C32H46FN5O11/c1-17(2)26(30(44)34-19(5)28(42)35-21(23(39)15-33)13-24(40)47-6)37-29(43)22(14-25(41)48-7)36-31(45)27(18(3)4)38-32(46)49-16-20-11-9-8-10-12-20/h8-12,17-19,21-22,26-27H,13-16H2,1-7H3,(H,34,44)(H,35,42)(H,36,45)(H,37,43)(H,38,46)/t19-,21-,22-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
ANTIWMNLIROOQF-IREHUOSBSA-N
Informations sur le gène
human ... CASP2(835)
mouse ... CASP2(12366)
rat ... CASP2(64314)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable