C1427
Cytochrome b5 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Cytochrome b5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Poids mol.
16 kDa
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYB5A(1528)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable