C1374
CDK6/CyclinD1, active, His/GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CCND1, Cell division protein kinase 6, BCL1, CDK6, D11S287E, MGC59692, PLSTIRE, PRAD1, U21B31
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
7.9-10.7 nmol/min·mg
Poids mol.
CDK6 subunit ~40 kDa
cyclin D1 ~61 kDa
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCND1(595) , CDK6(1021)
Description générale
This recombinant product was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His-tag on CDK6, and a GST-tag on Cyclin D1.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable