Principaux documents
PHL85958
Supelco
Cannabigerolic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
CBGA
5 MG
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
345,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
Clé InChI
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable