C1133
Cytidine 3′-monophosphate
~98%
Synonyme(s) :
3′-Cytidylic acid, 3′-CMP
About This Item
Produits recommandés
Essai
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable