C1115
Chrysamine G
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4,4′-Bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)biphenyl disodium salt
216,00 €
About This Item
216,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: ~4 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)N=Nc2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N=Nc4ccc(O)c(c4)C([O-])=O
InChI
1S/C26H18N4O6.2Na/c31-23-11-9-19(13-21(23)25(33)34)29-27-17-5-1-15(2-6-17)16-3-7-18(8-4-16)28-30-20-10-12-24(32)22(14-20)26(35)36;;/h1-14,31-32H,(H,33,34)(H,35,36);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
AZOPGDOIOXKJRA-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable