Principaux documents
C8679
Sigma-Aldrich
Chicago Sky Blue 6B
powder
Synonyme(s) :
Direct Blue 1, Pontamine sky blue
25 G
194,00 €
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
194,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H24N6Na4O16S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
992.80
Numéro C.I. (Colour Index):
24410
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~80%
Couleur
blue
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
Clé InChI
BPHHNXJPFPEJOF-GPTZEZBUSA-J
Application
Chicago Sky Blue 6B is a counterstain for background autofluorescence in fluorescence and immunofluorescence histochemistry.[1] It has also been used as a filling in glass pipette electrodes for electrophysiological recordings in the brain sections of rats.[2][3]
Actions biochimiques/physiologiques
Chicago Sky Blue 6B is a large organic acid, structurally related to glutamate, that is a potent and efficient competitive inhibitor of vesicular glutamate uptake.[4]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Detection of aromatase in human endometrial tissue cultured in three-dimensional fibrin matrix in vitro.
Jafar A, et al.
International journal of reproductive biomedicine (Yazd, Iran), 7, 105-109 (2009)
T Cowen et al.
Histochemistry, 82(3), 205-208 (1985-01-01)
The stain pontamine sky blue (PSB) has been shown to reduce background autofluorescence in catecholamine fluorescence and immunofluorescence histochemical preparations. Using PSB as a counterstain on whole-mount stretch preparations of human mesenteric blood vessels, a medium dense noradrenergic nerve plexus
Resonant antidromic cortical circuit activation as a consequence of high-frequency subthalamic deep-brain stimulation.
Li S, et al.
Journal of Neurophysiology, 98, 3525-3525 (2007)
Responses to tactile stimulation in deep cerebellar nucleus neurons result from recurrent activation in multiple pathways.
Rowland NC and Jaeger D
Journal of Neurophysiology, 99, 704-704 (2008)
Li Hang Qi et al.
Human gene therapy, 20(7), 739-750 (2009-03-13)
Because both Toll-like receptor-1 (TLR1) and TLR2 are expressed in atherosclerotic plaques, we hypothesized that TLR1 and TLR2 may play different roles in the formation of vulnerable plaques and that combinatorial knockdown of TLR1 and TLR2 genes may enhance the
Questions
  1. Hi, I need to know information to Chicago Sky Blue - is available declaration of conformity for this stain? New requirtments regulation of IVDR.
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for In Vitro Diagnostic use. The only documents available for this item are the product Certificate of Analysis, Certificate of Origin, and Safety Data Sheet are routinely available.
      Please see the link below to review additional information regarding product Quality Level Assignments and the associated documentation for each level.
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program