BM0005
Avagacestat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R)-2-[N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methyl]amino]-5,5,5-trifluoropentanamide, (R)-2-(4-Chloro-N-(2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl)phenylsulfonamido)-5,5,5-trifluoropentanamide, BMS-708163
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
NC([C@@H](CCC(F)(F)F)N(S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(=O)=O)CC2=C(F)C=C(C3=NOC=N3)C=C2)=O
InChI
1S/C20H17ClF4N4O4S/c21-14-3-5-15(6-4-14)34(31,32)29(17(18(26)30)7-8-20(23,24)25)10-13-2-1-12(9-16(13)22)19-27-11-33-28-19/h1-6,9,11,17H,7-8,10H2,(H2,26,30)/t17-/m1/s1
Clé InChI
XEAOPVUAMONVLA-QGZVFWFLSA-N
Informations sur le gène
human ... APH1A(51107) , APH1B(83464) , NCSTN(23385) , PSEN1(5663) , PSEN2(5664) , PSENEN(55851)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable