BCK-EDU647
EdU-Click 647
sufficient for 100 assays
Synonyme(s) :
EdU Cell Proliferation Kit
About This Item
Produits recommandés
Fluorescence
λex 641 nm; λem 663 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.