B9673
1-Bromo-3-chloropropane
for isolation of RNA
Synonyme(s) :
Chlorure bromure de triméthylène, I-BCP
99,80 €
About This Item
99,80 €
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
Densité
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- less toxic alternative to chloroform
- compatible with TRI reagent for isolation of RNA with decreased DNA contamination
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents