B7059
Monoclonal Anti-Breast Cancer Resistance Protein antibody produced in mouse
~250 μg/mL, clone BXP-21, tissue culture supernatant, aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ABCG2, Anti-BCRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BXP-21, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~250 μg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using pretreated human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed frozen sections
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCG2(9429)
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.