B3306
Bisindolylmaleimide IV
≥98% (TLC), solid
Synonyme(s) :
Ro 31-6233
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)C(c2c[nH]c3ccccc23)=C1c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
Clé InChI
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
rat ... Prkca(24680)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable