B1436
BAX Inhibiting Peptide V5
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
BIP-V5
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H50N6O6S/c1-16(2)15-20(24(35)31-19(27(38)39)9-6-7-12-28)32-23(34)18(11-14-40-5)30-25(36)21-10-8-13-33(21)26(37)22(29)17(3)4/h16-22H,6-15,28-29H2,1-5H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,32,34)(H,38,39)/t18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
NHMUTADCTDDWPV-YFNVTMOMSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable