196810
Bax-Inhibiting Peptide, V5
A cell-permeable pentapeptide based on the Ku70-Bax inhibiting domain that offers cytoprotection.
Synonyme(s) :
Bax-Inhibiting Peptide, V5, BIP-V5, H-VPMLK-OH
174,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
About This Item
174,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Bax mediated apoptosis
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable