B0939
BAFF active human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
B lymphocyte stimulator, B-cell-activating factor BAFF, BLyS, Dendritic cell-derived TNF-like molecule, TALL-1, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1
437,00 €
About This Item
437,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Nicotiana
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤50 ng/mL ED50
Poids mol.
18-20 kDa (a glycosilated polypeptide chain containing 151 amino acids)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFSF13B(10673)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
*activity results may vary with PBMC donors.
ED50 ≤ 50 ng/mL
Autres remarques
p.I: 6.03
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable