B0631
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt
≥90%
Synonyme(s) :
5-BrdUTP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥90%
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14BrN2O14P3.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Clé InChI
UWZGQOWZUSBZMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the labelling of 3′-OH termini of fragmented DNA with double stranded breaks in african green monkey kidney cells
- to label cleaved DNA ends in apoptosis assay in avian tissue sections
- for incorporation into mice prostates for immunohistochemistry studies
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges