B0189
Casticin
from Vitex trifolia, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Casticine, Quercetagetin 3,6,7,4′-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Vitex trifolia
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Clé InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable