AXYT1000CLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
520,00 €
About This Item
520,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-C-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Capacité
1000 μL
Volume
1000 μL
Couleur
clear