AMAB91395
Anti-β-Tubulin III Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, monoclonal, CL5814
Synonyme(s) :
CFEOM3, CFEOM3A, FEOM3, beta-4
505,00 €
About This Item
505,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5814, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5814, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50000-1:100000
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
Immunogène
Sequence
YEDDEEESEAQGPK
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.