AMAB91361
Monoclonal Anti-FOXP2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5310, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CAGH44, SPCH1, TNRC10
505,00 €
About This Item
505,00 €
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5310, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXP2(93986)
Immunogène
Sequence
AQQLVFQQQLLQMQQLQQQQHLLSLQRQGLISIPPGQAALPVQSLPQAGLSPAEIQQLWKEVTGVHSMEDNGIKHGGLDLTTNNSSSTTSSNTSKASPPITHHS
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence PQAGLSPAEIQQLWK as determined by overlapping synthetic peptides.
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable