ADF457282-EP
Adapter for Eppendorf® F-45-72-8 Rotor
holds 1 x .2 mL PCR tube, pack of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 x .2 mL PCR tube
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022636286 (NA)
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-45-72-8
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG