EP5425716001
Eppendorf® Adapter
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®, pack of 6 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5425716001
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microtainer is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.