ABK0014
LuceBridge ELISA Kit from rabbit serum
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Espèces réactives
human (IgG)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Articles
Monoclonal antibodies (mAbs) lead biologics growth, predicted $125 billion worldwide sales by 2020, emphasizing their therapeutic significance.