878119P
Avanti
C16 Lyso PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 878119P, powder
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
138,00 €
About This Item
138,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (878119P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 878119P
Type de lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Clé InChI
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable