850100P
Avanti
18:1 Lyso PI
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
1-(9Z-octadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt); PI(18:1(9Z)/0:0); 110720
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850100P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850100P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850100P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques