Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
213330
Sigma-Aldrich
Chlorure d′ammonium
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Salmiac
About This Item
Formule linéaire :
NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.49
Numéro Beilstein :
4371014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
eCl@ss :
38050207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 5210
Densité de vapeur
1.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 160.4 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
powder, crystals or chunks
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES 
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. NH4Cl is formed as a by-product during soda manufactured by Solvay process.
Application
Ammonium chloride (NH4Cl) has been used as one of the components of red blood cell (RBC) lysis buffer for use in various studies. It may be used as a catalyst in the preparation 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Romina Frare et al.
FEMS microbiology letters, 367(23) (2020-11-27)
Nitrogen is a most important nutrient resource for Escherichia coli and other bacteria that harbor the glnKamtB operon, a high-affinity ammonium uptake system highly interconnected with cellular metabolism. Although this system confers an advantage to bacteria when growing under nitrogen-limiting
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.