Principaux documents
A8170
Sigma-Aldrich
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent, 98.0-103.0%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.18
Beilstein:
4925760
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.8 (vs air)
Essai
98.0-103.0%
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01%
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.005%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Clé InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par