1642347
USP
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
369,00 €
About This Item
369,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sunflower oil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C