A7255
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥5,000 units/g solid
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Produits recommandés
Activité spécifique
≥5,000 units/g solid
Contient
diatomaceous earth, starch and sugar as balance
Composition
Protein, ~35% biuret
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Inhibiteur