A6805
β-N-Acetylglucosaminidase from Streptococcus pneumoniae
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
β-N-Acetyl-D-hexosaminide N-acetylhexosaminohydrolase, β-N-Acetylhexosaminidase
538,00 €
About This Item
538,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥80 units/mg protein
Conditionnement
vial of ≥1.0 unit
Activité étrangère
β-galactosidase, α-mannosidase, α-fucosidase, neuraminidase, and proteases, none detected (Enzyme is expressed in glycosidase-free host.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Streptococcus pneumoniae R6 ... lytB(934406)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.