A6486
AS-136A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-N-[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, CID 16122506, SID 24769845;
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cn1nc(cc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N3CCCCC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H19F3N4O3S/c1-23-14(11-15(22-23)17(18,19)20)16(25)21-12-5-7-13(8-6-12)28(26,27)24-9-3-2-4-10-24/h5-8,11H,2-4,9-10H2,1H3,(H,21,25)
Clé InChI
OJDLQNVQEAZKSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable