A7189
L-Alanine Dehydrogenase from Bacillus subtilis
ammonium sulfate suspension, ≥20 units/mg protein (Lowry)
Synonyme(s) :
L-Alanine: NAD+ oxidoreductase (deaminating)
395,00 €
About This Item
395,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus subtilis
Niveau de qualité
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥20 units/mg protein (Lowry)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions