A5880
D-Amphetamine hemisulfate salt
Synonyme(s) :
(+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Application(s)
forensics and toxicology
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
Clé InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique